Learn More
Toluol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10102740
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Toluol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10102740 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 L, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer. 10102740
Marke: Fisher Chemical T/2300/15
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
C7H8, CAS-Nummer 108-88-3, Monomethylbenzol, Phenylmethan, Methylbenzol, Methyl, Methacid, Antisal 1a, Tolu-sol, Toluen, Toluol, 2,5 l, 111 °C, CHEBI:17578, farblos, 92,14 g/mol, YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, Toluen, –95 °C, 8512, 92.141, Flasche aus Braunglas, Flüssigkeit
C7H8, CAS-Nummer 108-88-3, Monomethylbenzol, Phenylmethan, Methylbenzol, Methyl, Methacid, Antisal 1a, Tolu-sol, Toluen, Toluol, 2,5 l, 111 °C, CHEBI:17578, farblos, 92,14 g/mol, YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N, Toluen, –95 °C, 8512, 92.141, Flasche aus Braunglas, Flüssigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-88-3
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00008512
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-Name Toluol
SMILES CC1=CC=CC=C1
Specifications
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 111°C
Menge 1 L
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 29mbar at 20°C
Viskosität 0.6 mPaS at 20°C
Formelmasse 92.14g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Toluene
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Toluol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >