Learn More
Toluol-2,4-Diisocyanat, Tech. 80 %, Rest-2,6-Diisocyanat, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Beschreibung
Toluene diisocyanate is utilized in polyurethane foams and tank trucks. It is also used in concrete sealers for aircraft, sealers and coatings in floor. It is employed as a crosslinking agent for nylon.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Toluene-2,4-diisocyanate |
Schmelzpunkt | 19.5°C to 21.5°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.225 g/mL |
Siedepunkt | 251°C |
Flammpunkt | 132° (270°F) |
Hinweise zum Prozentgehalt | Remainder 2,6-diisocyanat |
Brechungsindex | 1.567 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2078 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Toluene-2,4-diisocyanate, 80%, remainder 2,6-diisocyanate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH204-Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Toluene 2,4-diisocyanate, Toluene 2,6-diisocyanate
Name des Produkts
Toluol-2,4-Diisocyanat, Tech. 80 %, Rest-2,6-Diisocyanat, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur