Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tolazolinhydrochlorid, 99 % Artikelnummer.: 10370954
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Tolazolinhydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 10370954 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10370954
Marke: Thermo Scientific Chemicals 138982500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 59-97-2 | C10H12N2·HCl | 196.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-97-2
Summenformel C10H12N2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 196.72
MDL-Nummer MFCD00012693
InChI-Schlüssel RHTNTTODYGNRSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tolazoline hydrochloride, tolazoline hcl, 2-benzyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrochloride, arterodyl, tolavad, tolpal, priscoline hydrochloride, tolazoline chloride, imidaline hydrochloride, benzazoline hydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6048
IUPAC-Name 2-Benzyl-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrochlorid
SMILES C1CN=C(N1)CC2=CC=CC=C2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tolazoline hydrochloride
Schmelzpunkt 172.0°C to 176.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250 g
Merck Index 15, 9666
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, freely soluble in alcohol, slightly soluble in ether and ethyl acetate
Formelmasse 196.72
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463367 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/06/2024 Catalog Number138980500,138982500
ChargennummerA0462411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog Number138980500,138982500
ChargennummerA0451097 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number138980500,138982500
ChargennummerA0415180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number138980500,138982500
ChargennummerA0437529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2022 Catalog Number138980500,138982500
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tolazoline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tolazolinhydrochlorid, 99 % >