Learn More
Fisherbrand™ TOC Kartuschen für Ionenaustauscher
Zur Entfernung von organischen Substanzen und sehr feinen Partikeln aus Wasser. Fisherbrand™ TOC Ionenaustausch-Kartuschen haben ein Mischbett aus körnigen Harzen.
Marke: Fisherbrand™ TOC
96.60 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Nachweis der Sättigung durch Farbveränderung
- Direkter Anschluss an die Wasserversorgung
- Kein elektrischer Anschluss erforderlich
Spezifikation
Durch Verfärbung nicht sichtbar (nach Änderung der Sättigung des R3 Ionenaustauschers) | |
30 l/h | |
50 cm | |
TOC | |
35 °°C | |
Kartusche | |
60 mm |
Abhängig von der Qualität des Einlasswassers | |
Ionenaustauscher | |
Zur Aufbereitung von hochreinem Wasser in der Elektronikindustrie für die Herstellung von Laufwerken, Bildschirmen, CD-ROMs, speziellen Halbleitern, integrierten Schaltkreisen | |
Je 1 | |
10 °C° bis 35 °C° | |
500 mm | |
1,35 kg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ TOC Kartuschen für Ionenaustauscher > Höhe: 500 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur