missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ TNFSF13B Recombinant Protein
371.00 CHF - 561.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH20674 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Gen-ID (Entrez) | 10673 |
Molekulargewicht | 57.09 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16125562
|
Abnova™
H00010673-P01.10ug |
10 μg |
371.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16135562
|
Abnova™
H00010673-P01.25ug |
25 μg |
561.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
AAH20674 | |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
57.09 | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
TNFSF13B | |
Human | |
Recombinant | |
Solution |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
10673 | |
TNFSF13B (Human) Recombinant Protein (P01) | |
In vitro wheat germ expression system | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
MDDSTEREQSRLTSCLKKREEMKLKECVSILPRKESPSVRSSKDGKLLAATLLLALLSCCLTVVSFYQVAALQGDLASLRAELQGHHAEKLPAGAGAPKAGLEEAPAVTAGLKIFEPPAPGEGNSSQNSRNKRAVQGPEETVTQDCLQLIADSETPTIQKGSYTFVPWLLSFKRGSALEEKENKILVKETGYFFIYGQVLYTDKTYAMGHLIQRKKVHVFGDELSLVTLFRCIQNMPETLPNNSCYSAGIAKLEEGDELQLAIPRENAQISLDGDVTFFGALKLL | |
BAFF/BLYS/CD257/DTL/TALL-1/TALL1/THANK/TNFSF20/ZTNF4 | |
TNFSF13B | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts