missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ TNFSF13B Recombinant Protein

Marke:  Abnova™ H00010673-P01.25ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16135562

  • 561.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH20674
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
57.09
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 μg
MDDSTEREQSRLTSCLKKREEMKLKECVSILPRKESPSVRSSKDGKLLAATLLLALLSCCLTVVSFYQVAALQGDLASLRAELQGHHAEKLPAGAGAPKAGLEEAPAVTAGLKIFEPPAPGEGNSSQNSRNKRAVQGPEETVTQDCLQLIADSETPTIQKGSYTFVPWLLSFKRGSALEEKENKILVKETGYFFIYGQVLYTDKTYAMGHLIQRKKVHVFGDELSLVTLFRCIQNMPETLPNNSCYSAGIAKLEEGDELQLAIPRENAQISLDGDVTFFGALKLL
BAFF/BLYS/CD257/DTL/TALL-1/TALL1/THANK/TNFSF20/ZTNF4
TNFSF13B
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10673
TNFSF13B (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
TNFSF13B
Human
Recombinant
Solution
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt