Learn More
Thermo Scientific™ TN-890 Festwinkelrotor
Der für Trennungen von Plasmid-DNA in einem CsCl-Gradienten optimierte Thermo Scientific™ TN-890 Festwinkelrotor bietet einen sehr steilen Winkel und eine Leistung von bis zu 90.000 U/min.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003033
Artikelnummer. 15382177
  • 45958.65 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der für Trennungen von Plasmid-DNA in einem CsCl-Gradienten optimierte Thermo Scientific™ TN-890 Festwinkelrotor bietet einen sehr steilen Winkel und eine Leistung von bis zu 90.000 U/min.
  • Unterstützt eine Leistung von bis zu 90.000 U/min für 5 ml-Ultrazentrifugen-Röhrchen
  • Kompatibel mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ WX+ Ultrazentrifugen-Serie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TN-890 Festwinkelrotor
Festwinkel
645.101 × g
10
13 mm
10°
Titan
8 x 5 ml
90.000 U/min
53 mm
Thermo Scientific Sorvall WX+ Ultrazentrifugen-Serie
Dokumentation
Specification Sheets
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TN-890 Festwinkelrotor > TN-890 Festwinkelrotor