Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ Zero Label Reagent
TMTpro™ Zero Markierungsreagenz
243.00 CHF - 322.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Massenspektrometer |
---|---|
Produktlinie | TMT™ |
Marker oder Farbstoff | TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag) |
Versandbedingung | Trockeneis |
Ausgangsmaterial | Peptide |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16822583
|
Thermo Scientific™
A44519 |
5 x 0,5 mg |
243.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
16594150
|
Thermo Scientific™
A44518 |
1 x 5 mg |
322.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Merkmale des TMTpro Zero Markierungsreagenzes sind u. a.:
- Wirtschaftlich – „Leichte“ Version kann zur Optimierung und Entwicklung einer Methode für TMTpro markierte Proben verwendet werden
- Effizienz – aminreaktive, NHS-esteraktivierte Reagenzien gewährleisten eine effiziente Markierung aller Peptide unabhängig von der Proteinsequenz oder der proteolytischen Enzymspezifität
- Kompatibel – Optimiert für die Verwendung mit hochauflösenden Thermo Scientific MS/MS-Plattformen wie der Geräteserie Q Exactive und Orbitrap Fusion Tribrid, einschließlich der Orbitrap Eclipse Tribrid- und Orbitrap Exploris 480-Massenspektrometer mit Datenanalyse, die vollständig von Proteome Discoverer 2.3 unterstützt wird
TMTpro Markierungsreagenzien sind die nächste Generation von Tandem-Massentags, die den Umfang des Proben-Multiplexing erhöhen, ohne die Identifizierung und Quantifizierung von Protein zu beeinträchtigen. Die TMTpro Tag-Struktur ähnelt der TMT-Tag-Struktur insofern, als dass die Tags isobarisch und aminreaktiv bleiben, sich jedoch bezüglich der längeren Spacer-Region und der Isobutylprolin-Massenreporterregion unterscheiden. Nach der MS/MS-Fragmentierung erzeugt jedes TMTpro Tag eine einzigartige Reportermasse (d. h. TMTpro 126–134 Da) in der unteren Massenregion des hochauflösenden MS/MS-Spektrums, das für die relative Quantifizierung der Proteinexpressionsniveaus verwendet wird. TMTpro Zero Markierungsreagenz ist eine „leichte“ Version des TMTpro Tags, die für die Methodenentwicklung oder in Verbindung mit der Gruppe oder Untergruppe „schwerer“ TMTpro Reagenzien verwendet werden kann.
Für eine hochauflösende Analyse mit TMTpro markierter Peptide wird für die Quelle Nanospray Flex die LC-Säule Acclaim PepMap 100 C18 empfohlen (Art.-Nr. (Best.-Nr. 164942 oder 164939). Für die Quelle EASY-Spray wird die LC-Säule EASY-Spray C18 empfohlen (Best.- (Best.-Nr. ES802 oder ES803)
Diese Produkte unterliegen einer eingeschränkten Nutzungslizenz für die Marke.
Spezifikation
Massenspektrometer | |
TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag) | |
Peptide | |
Massenspektrometrie |
TMT™ | |
Trockeneis | |
Peptide | |
Proteinmarkierung |