Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ Zero Label Reagent
TMTpro™ Zero Markierungsreagenz
Marke:  Thermo Scientific™ A44519
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 16822583
  • 243.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific TMTpro Zero Markierungsreagenz dient als „leichtes“ Tag für die Quantifizierung von Peptiden auf MS-Ebene zur Methodenoptimierung oder zur Verwendung mit dem TMTpro 16plex-Markierungsreagenzien-Set.
Merkmale des TMTpro Zero Markierungsreagenz:
Wirtschaftlich—„Leichte“ Version kann zur Optimierung und Entwicklung einer Methode für TMTpro markierte Proben verwendet werden
Effizienz – Aminreaktive, NHS-esteraktivierte Reagenzien gewährleisten eine effiziente Markierung aller Peptide unabhängig von der Proteinsequenz oder der proteolytischen Enzymspezifität
Kompatibel – Optimiert für die Verwendung mit hochauflösenden Thermo Scientific MS/MS-Plattformen wie der Geräteserie Q Exactive und Orbitrap Fusion Tribrid, einschließlich der Orbitrap Eclipse Tribrid- und Orbitrap Exploris 480-Massenspektrometer mit Datenanalyse, die vollständig von Proteome Discoverer 2.3 unterstützt wird
TMTpro Markierungsreagenzien sind die nächste Generation von Tandem-Massentags, die den Umfang des Proben-Multiplexing erhöhen, ohne die Identifizierung und Quantifizierung von Protein zu beeinträchtigen. Die TMTpro Tag-Struktur ähnelt der TMT-Tag-Struktur insofern, als dass die Tags isobarisch und aminreaktiv bleiben, sich jedoch bezüglich der längeren Spacer-Region und der Isobutylprolin-Massenreporterregion unterscheiden. Nach der MS/MS-Fragmentierung erzeugt jedes TMTpro Tag eine einzigartige Reportermasse (d. h. TMTpro 126–134 Da) in der unteren Massenregion des hochauflösenden MS/MS-Spektrums, das für die relative Quantifizierung der Proteinexpressionsniveaus verwendet wird. TMTpro Zero Markierungsreagenz ist eine „leichte“ Version des TMTpro Tags, die für die Methodenentwicklung oder in Verbindung mit der Gruppe oder Untergruppe „schwerer“ TMTpro Reagenzien verwendet werden kann.
Für eine hochauflösende Analyse mit TMTpro markierter Peptide wird für die Quelle Nanospray Flex die LC-Säule Acclaim PepMap 100 C18 empfohlen (Kat.- Nr. 164942 oder 164939). Die empfohlene LC-Säule für EASY-Spray ist die EASY-Spray C18 LC-Säule (Kat.- ES802 oder ES803).
Für diese Produkte gilt eine Lizenz zur eingeschränkten Nutzung der Marke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TMTpro™ Zero Markierungsreagenz, 5 x 0,5 mg
TMT™
TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag)
Peptide
Massenspektrometrie
5 x 0,5 mg
Massenspektrometer
Bei –20 °C lagern.
Trockeneis
Peptide
Proteinmarkierung