Learn More
Thermo Scientific™ TMTpro™ 16plex-Markierungsreagenziensatz
Das Thermo Scientific TMTpro 16plex-Markierungsreagenzien-Set ermöglicht das Multiplexing von bis zu 16 Proben für die Multiplex-Identifizierung und -Quantifizierung von Proben mittels Tandem-Massenspektrometrie (MS/MS).
Marke: Thermo Scientific™ A44521
1462.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
TMTpro label reagents are the next generation of tandem mass tags, designed to increase multiplexing without compromising protein identification and quantitation. The structures of the TMTpro and TMT tags are similar in being isobaric and amine reactive, but the TMTpro tag has a longer spacer region and isobutyl proline mass reporter. After fragmentation, each TMTpro tag generates a unique reporter mass (i.e., TMTpro 126-134Da) in the low-mass region of the high-resolution MS/MS spectrum used for multiplexed relative quantitation of protein expression.
Zu den Vorteilen von TMTpro Tags gehören eine erhöhte relative Multiplex-Quantifizierung, ein höherer Probendurchsatz und weniger fehlende quantitative Werte bei den Proben. Mit diesen Funktionen eignen sich TMTpro 16plex Markierungsreagenzien für Anwendungen, die ein höheres Multiplexing und weniger fehlende Werte erfordern, wie z. B. Experimente zu Inhibitor-Dosierungsreaktionen, Zeitverlaufs-, Thermal Shift-Assays oder Einzelzellenanalysen. In Kombination mit den branchenführenden, hochauflösenden Orbitrap-Geräten und -Software bieten TMTpro Reagenzien integrierte Gesamtlösungen für die quantitative Proteinexpressionsanalyse.
Zu den Merkmalen des TMTpro 16plex-Markierungsreagenzien-Sets gehören:
• Multiplex— Gleichzeitige MS-Analysen von bis zu 16 Proben aus Zellen, Geweben oder biologischen Flüssigkeiten
• Robust – Erhöhte Multiplexfähigkeit führt zu weniger fehlenden quantitativen Werten bei den Proben und zu mehr Sicherheit bei den Replikaten
• Effizienz – Aminreaktive, NHS-esteraktivierte Reagenzien gewährleisten eine effiziente Markierung aller Peptide unabhängig von der Proteinsequenz oder der proteolytischen Enzymspezifität
• Kompatibel – Optimiert für die Verwendung mit hochauflösenden Thermo Scientific Orbitrap MS/MS-Plattformen wie der Geräteserie Q Exactive und Orbitrap Fusion Tribrid, einschließlich der Massenspektrometer vom Typ Orbitrap Eclipse Tribrid und Ascend sowie Orbitrap Exploris 480 mit Datenanalyse, die vollständig von Proteome Discoverer 2.3 unterstützt wird
Für eine hochauflösende Analyse mit TMTpro markierter Peptide wird für die Quelle Nanospray Flex die LC-Säule Acclaim PepMap 100 C18 empfohlen (Kat.- Nr. 164942 oder 164939). Die empfohlene LC-Säule für EASY-Spray ist die EASY-Spray C18 LC-Säule (Kat.- Nr. ES902 oder ES003).
Spezifikation
Massenspektrometer | |
TMT™ | |
TMT-Kennzeichnungen™ (Tandem Mass Tag) | |
Peptide | |
Massenspektrometrie | |
1 x 0,5 mg (pro Tag) |
Isobaric Label Reagent Set | |
• TMTpro-126 Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-127 N Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-127 C Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-128 N Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-128 C Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-129 N Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-129 C Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-130 N Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-130 C Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-131 N Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-131 C Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-132 N Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-132 C Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-133 N Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-133 C Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg • TMTpro-134 N Markierungsreagenz, 1 x 0,5 mg Unter -20 °C lagern. |
|
Trockeneis | |
Peptide | |
Proteinmarkierung |