Learn More
Thermo Scientific™ TMCS-Silylierungsreagenz
Katalysieren Sie die Derivatisierung von schwer silylierbaren Verbindungen mithilfe von Thermo Scientific™ TMCS-Silylierungsreagenz.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-88530
354.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
370.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11562391
  • 373.00 CHF / 25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Beschreibung
Katalysieren Sie die Derivatisierung von schwer silylierbaren Verbindungen mithilfe des Thermo Scientific™ TMCS-Silylierungsreagenz. Dieses Reagenz ist ein ausgezeichneter Zusatz für die Bildung von TMS für GC-Nachweise. TMCS ist auch für die Vorbereitung von TMS-Derivaten organischer Säuren hilfreich.
  • Ausgezeichneter Zusatz zur Bildung von Trimethylsilylethern für GC-Nachweise
  • Zur Verwendung bei der Vorbereitung von TMS-Derivaten organischer Säuren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GC
98 bis 100%
25 g
Entzündlich, giftig
Raumtemperatur
Chlortrimethylsilan
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TMCS-Silylierungsreagenz > 25 g