Learn More
Invitrogen™ EBioscience™ TMB-Lösung (1X)
Empfohlen für ELISA Ready-SET-Go!™-Kits. eBioscience™ TMB ELISA-Substratlösung,1x ist ein empfindliches chromogenes Substrat, das als einzelne gebrauchsfertige Lösung geliefert wird.
Marke:  Invitrogen™ 00-4201-56
Artikelnummer. 12750000
  • 60.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
TMB (3,3’,5,5’-Tetramethylbenzidin) ist ein Substrat für die Meerrettichperoxidase (HRP). Bei der Enzymreaktion führt das TMB-Substrat zu einer blauen Färbung, die auf einem Spektralphotometer bei 650 nm abgelesen werden kann. Diese kinetische Reaktion kann mit 1M Phosphorsäure gestoppt werden, wodurch eine Gelbfärbung erfolgt, die bei 650 nm abgelesen werden kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TMB-Lösung
Kolorimetrisch
Chemisches Substrat
100 ml
eBioscience™
HRP (Meerrettich-Peroxidase)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ EBioscience™ TMB-Lösung (1X) > TMB-ELISA-Substratlösung, 1x