Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, Substratlösung
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 328031000
136.33 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Substratmenge 100 ml
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10499081
  • 138.00 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 °C
Flüssig
TMB-Substrat
4 °C
Klar
100 ml
Glasflasche
100 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Catalog Number328031000,328030300
ChargennummerA0452416 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2023 Catalog Number328031000,328030300
ChargennummerA0391720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number328031000,328030300
ChargennummerA0423276 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2022 Catalog Number328031000,328030300
ChargennummerA0436151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2021 Catalog Number328031000,328030300
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, Substratlösung > 100 ml; Glasflasche