Learn More
Macherey-Nagel™ TLC Simultane Entwicklungskammern
Gleichzeitige Entwicklung von mehreren TLC-Platten. TLC-Simultanentwicklungskammern werden entweder passend für 2 oder für 5 Platten geliefert.
215.00 CHF - 376.31 CHF
Spezifikation
Menge 1er-Packung
Typ TLC Simultane Entwicklungskammern
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
12374613
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
814018
2
215.00 CHF
1 Set
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10486471
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
814019
5
376.31 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Develop multiple TLC plates simultaneously. TLC Simultaneous Developing Chambers come with a choice of room for either 2 or 5 plates.
  • Zubehör für TLC
  • Kammern mit dicken Wänden
  • Behälter aus durchsichtigem Glas 
  • Schwere Deckel aus geschliffenem Glas
Spezifikation
Spezifikation
1er-Packung
TLC Simultane Entwicklungskammern
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ TLC Simultane Entwicklungskammern