Learn More
SI Analytics™ TITRONIC 500 GRUNDGERäT MIT MAGNETRüHRER TM 235 .
Erzielen Sie bei der Lösungsvorbereitung eine genaue Dosierung von kleinen und großen Volumina. SI Analytics™ TITRONIC™500 ist die perfekte Kolbenbürette für manuelle Trirationen.
Marke:  SI Analytics™ 285220220
Artikelnummer. 11368290
  • 3645.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-09-2025
Beschreibung
  • Intelligente austauschbare Einheiten mit 5, 10, 20 und 50 ml Volumen
  • Anschluss von Drucker- und Analysenwaagen
  • Vollständige Fernbedienung über RS232- oder USB-B-Schnittstelle
  • Dank der beiden RS232-Anschlüsse können Sie bis zu 16 Geräte an einem RS232- oder USB-Anschluss auf einmal anschließen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Titronic 500 Grundgerät
Polypropylen
10 °C bis 40 °C
15,3 cm
100 bis 240 V
Magnetrührer TM 235, 20 ml Wechseleinheit WA 20, Stativstab TZ 1510, Elektrodenklemme Z 305, Handsteuerung TZ 3880, Stromversorgung 100–240 V
T 500-M2/20
20 mL
29,6 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ TITRONIC 500 GRUNDGERäT MIT MAGNETRüHRER TM 235 . > Breite (metrisch): 15.3 cm