Learn More
SI Analytics Titronic 300 Modul 2 TM300/50 mit Rührer
Motorbetriebene Kolbenbürette mit 20 oder 50 ml-Dosiereinheit, ideal für manuelle Titrationen und hochpräzise Dosieraufgaben.
Marke:  SI Analytics 285225830
Artikelnummer. 15341645
  • 2290.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Motorbetriebene Kolbenbüretten mit 20 oder 50 ml-Dosiereinheit
  • Für manuelle Titrationen und hochpräzise Dosieraufgaben
  • Die TITRONIC™ 300 kann von einem PC vollständig über die USB- oder RS-232-Schnittstelle gesteuert werden
  • Bis zu 16 Büretten können über die RS232-Schnittstelle kaskadierend miteinander verbunden werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Titronic 300 Modul 2 TM 300/50 100-240 V mit Rührer
Grafikfähiges TFT-Display.
Rührer
100–240 V; 50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
SI Analytics Titronic 300 Modul 2 TM300/50 mit Rührer > Mit: Rührer; Spannung: 100-240V