Learn More
SI Analytics™ Titronic ™ 300
SI Analytics™ Titronic™ 300 ist eine motorbetriebene Bürette für die manuelle Titration und ein präzises Dosierinstrument für dosierbare Flüssigkeiten, Lösungsmittel und Titriermittel.
Marke:  SI Analytics™ 285225800
Artikelnummer. 15344408
  • 2050.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Beschreibung
  • Schnittstelle: 1 x USB-A und 1 x USB-B, 2 x RS-232-C
  • Dosiergeschwindigkeit: max. 100 ml/min (mit der 50 ml-Einheit)
  • Füllgeschwindigkeit: einstellbar zwischen mindestens 30 s bis 999 s (Zeit entsprechend dem Zylindervolumen)
  • 20 ml-Dosiereinheit
  • Dosiergenauigkeit: systematischer Fehler von 0.15 %, Zufallfsfehler von 0.05 % in Übereinstimmung mit EN ISO 8655-6
  • Titration mit Handsteuerung (Maus)
  • Die Titrationsrate kann in fünf verschiedenen Schritten angepasst werden, um die Titrationsgeschwindigkeit und -genauigkeit zu optimieren
  • Automatische Berechnung der Ergebnisse in verschiedene Einheiten und Export zu einem Drucker oder USB-Speichergerät
  • Automatische Gewichtsaufzeichnung bei angeschlossener Waage
  • Einstellbare Dosierung und Füllrate für jede Methode
  • Einstellbare Füllung zwischen jedem Dosierungsschritt
  • Die intelligente Füllfunktion prüft, ob ein Dosierungsschritt ohne vorherige Befüllung möglich ist
  • Dadurch werden fehlerhafte Vorgänge während eines seriellen Dosiervorgangs reduziert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8000 Auflösung
Rühreranschluss: TM 50, Stromversorgung direkt über die Kolbenbürette
Grafikfähiges TFT-Display
Gerät wird mit den Tasten am Gerät selbst, dem Controller TZ 3880 und der optionalen PC-Tastatur (USB) bedient
100 bis 240 V, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme 30 VA
10 °C bis 40 °C
205 x 135 x 310 mm
ISO 8655, Teil 6; EMV:2004/108/EG; EG-Sicherheitsrichtlinie 2006/95
Ohne Magnetrührer
Gebrauchsfertig montierte 20 ml-Dosiereinheit, manueller Regler, Titrationsklemme, Halterungsgestell, und Stromversorgung für 100 bis 240 V
Titronic™ 300
0,005 bis 0,025 ml (je nach Dosiereinheit)
Anzeige für 0 bis 9999,999 ml
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Titronic ™ 300 > Abmessungen (L x B x H):205 x 135 x 310 mm