Learn More
SI-Analytics™ TitroLine 7500 KF Trace M2
Erhöhen Sie die Präzision mit einem gut sichtbaren Farbdisplay und Standardmethoden für verschiedene Anwendungen. Der SI Analytics™ TitroLine™ 7500 KF Trace M2 Titrator verfügt über allgemeine Titrationsfunktionen, bietet aber eine verbesserte Leistungsfähigkeit.
Marke:  SI-Analytics™ 285220870
Artikelnummer. 13596600
  • 7480.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • Das Farbdisplay ist auch aus großer Entfernung und aus ungünstigen Winkeln gut sichtbar
  • Speichern der Ergebnisse über USB-Anschluss (PDF- und CSV-Format)
  • Umfasst Standardmethoden für verschiedene Anwendungen (Titer, Blindwert 1- oder 2-Komponentenreagenz)
  • Der Titrationsständer verwaltet die Zugabe von Lösungsmitteln und die Titrierung von Proben
  • Genauigkeit: 0.3 % bei 1 mg Wasser
  • Inhalt: Coulometrischer KF-Titrator, Lieferumfang: Titrator, Generatorelektrode TZ 1752 ohne Membran, TM235 KF-Titrationsständer mit integriertem Rührer und Pumpe, Titrationsgefäß TZ 1754, Mikro-Dual-Platinelektrode KF 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RS232
Farbdisplay
TitriSoft 3.0 PC-Software
TitroLine7500 KF-Trace M 2
15,3 cm
1 ppm – 5 % (10 μg bis 100 mg)
KF-Coulometrie, Bromzahl
Coulometrischer KF-Titrator, Lieferumfang: Titrator, Generatorelektrode ohne Membran, Titrationsständer mit integriertem Rührer und Pumpe, Titrationsgefäß, Mikro-Dual-Platinelektrode
10 °C bis 40 °C
29,6 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI-Analytics™ TitroLine 7500 KF Trace M2 > Breite (metrisch): 15.3 cm