Learn More
SI Analytics TitroLine7800 Grundgerät
Robuster, zuverlässiger, gebrauchsfertiger Allrounder für die potentiometrische Titration mit einem zusätzlichen digitalen Messeingang.
Marke:  SI Analytics 285220980
Artikelnummer. 15554923
  • 6220.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Kann auch als volumetrischer KF-Titrator verwendet werden
  • Gut sichtbares Farbdisplay, das aus großer Entfernung und extremen Winkeln gut zu sehen ist
  • Mit intelligenten austauschbaren Modulen und Speicherung aller relevanten Reagenziendaten
  • Umfasst zwei USB-A-, einen USB-B-, zwei RS-232 und einen LAN-Anschluss für die Erweiterung und den Anschluss von Geräten wie Tastatur, Drucker, Barcode-Lesegerät, Speichersticks, Waagen, PC und weiteren SI Analyse-Geräten
  • Speicherung der Ergebnisse über USB-Anschluss (PDF- und CSV-Format) inklusive Methodentransfer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Speicherung der Ergebnisse über USB-Anschluss (PDF- und CSV-Format) inklusive Methodentransfer
Tisch-Titrator
Umfasst zwei USB-A-, einen USB-B-, zwei RS-232 und einen LAN-Anschluss für die Erweiterung und den Anschluss von Geräten wie Tastatur, Drucker, Barcode-Lesegerät, Speichersticks, Waagen, PC und weiteren SI Analyse-Geräten.
TitroLine7800 Grundgerät
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics TitroLine7800 Grundgerät > TitroLine7800 Grundgerät