Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7500 Volumetrischer Titrator
Einfach und präzise, mit Standardmethoden für verschiedene Anwendungen. SI Analytics™ TitroLine™ 7500 volumetrischer Titrator bietet mehr Leistung und ist der volumetrische Generalist für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke:  SI Analytics™ 285220810
6168.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15157982
  • 6620.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Beschreibung
  • Schnell, einfach und präzise
  • Mit Standardmethoden für unterschiedliche Anwendungen (Titerbestimmung, Blindwert…)
  • Gut sichtbares Farbdisplay, das aus großer Entfernung und extremen Winkeln gut zu sehen ist
  • Speicherung der Ergebnisse über USB-Anschluss (PDF- und CSV-Format)
  • Mit intelligenten austauschbaren Modulen (nur TitroLine™ 7500 KF)
  • Anwendungen für TitroLine 7500™ KF: KF-Volumetrie, Dead-stop-Titrationen (SO2, Bromzahl)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 8655
KF-Volumetrie, Dead-stop-Titrationen (SO2, Bromzahl)
Polypropylen
10 °C bis 40 °C
15,3 cm
100 bis 240 V
Volumetrischer KF-Titrator
Austauschbares Modul WA 05
TL7500 KF 05
45 cm
29,6 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ TitroLine™ 7500 Volumetrischer Titrator > Enthält: Austauschbares Modul WA 05