Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7500 Volumetrischer Titrator
Einfach und präzise, mit Standardmethoden für verschiedene Anwendungen. SI Analytics™ TitroLine™ 7500 volumetrischer Titrator bietet mehr Leistung und ist der volumetrische Generalist für eine Vielzahl von Anwendungen.
Marke: SI Analytics™ 285220830
6168.05 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schnell, einfach und präzise
- Mit Standardmethoden für unterschiedliche Anwendungen (Titerbestimmung, Blindwert…)
- Gut sichtbares Farbdisplay, das aus großer Entfernung und extremen Winkeln gut zu sehen ist
- Speicherung der Ergebnisse über USB-Anschluss (PDF- und CSV-Format)
- Mit intelligenten austauschbaren Modulen (nur TitroLine™ 7500 KF)
- Anwendungen für TitroLine 7500™ KF: KF-Volumetrie, Dead-stop-Titrationen (SO2, Bromzahl)
Spezifikation
DIN EN ISO 8655 | |
KF-Volumetrie, Dead-stop-Titrationen (SO2, Bromzahl) | |
Polypropylen | |
10 °C bis 40 °C | |
15,3 cm | |
100 bis 240 V |
Volumetrischer KF-Titrator | |
Austauschbares Modul WA 20 | |
TL7500 KF 20 | |
45 cm | |
29,6 cm |