Learn More
SI Analytics TitroLine™ 7500 KF Trace M4
Der TitroLine™ 7500 KF-Trace ist der Spezialist für geringen Wassergehalt und ist schnell, zuverlässig, einfach zu bedienen und präzise.
Marke:  SI Analytics 285220890
Artikelnummer. 15110226
  • 7480.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • TitroLine™ 7500 KF Trace M4
  • Der TitroLine™ 7500 KF Trace ist der Spezialist für geringen Wassergehalt
  • Schnell, einfach und präzise
  • Mit Standardmethoden für unterschiedliche Anwendungen (Titerbestimmung, Blindwert…)
  • Gut sichtbares Farbdisplay, das aus großer Entfernung und extremen Winkeln gut zu sehen ist
  • Speicherung der Ergebnisse über USB-Anschluss (PDF- und CSV-Format)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tisch-Titrator
Titratoreinheit, Generatorelektrode TZ 1753 mit Membran, TM 235 KF-Titrationsständer mit integriertem Rührer und Pumpe, Titrationsgefäß TZ 1754, Mikro-Dual-Platinelektrode KF 1150
Titratoreinheit, Generatorelektrode TZ 1753 mit Membran, TM 235 KF-Titrationsständer mit integriertem Rührer und Pumpe, Titrationsgefäß TZ 1754, Mikro-Dual-Platinelektrode KF 1150
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics TitroLine™ 7500 KF Trace M4 > Modell: 7500 KF Trace M4