Learn More
SI Analytics™ Titrator TL 5000/20 M2
Erzielen Sie schnelle und präzise Ergebnisse ohne Bedarf an Schulungen zu oder Kenntnissen über die automatische Titration. Der SI Analytics™ TitroLine™ 5000 automatische Titrator ist die erste Wahl, wenn Sie einen einfach zu bedienenden automatischen Titrator für alle Anwendungen suchen.
3320.00 CHF - 3550.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 8655, Teil 6, CE-Zeichen: EMC: 2004/108/EG, Sicherheit nach EG-Richtlinie 2006/95 |
---|---|
Anschlusstypen | 1 x USB-A und 1 x USB-B, 2 x RS-232-C |
Beschreibung | Automatischer Titrator |
Displaytyp | Grafikfähiges TFT |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Bestimmung von: Chlorid in Abwasser, Permanganatindex und COD, Gesamtstickstoff nach Kjeldhal, FOS/TAC, pH-Wert und Alkalität |
Includes:
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15314408
|
SI Analytics™
285225760 |
TitroLine 5000 mit 20 ml-Dosiereinheit | Automatische Titratoren |
3320.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15324408
|
SI Analytics™
285225790 |
TitroLine 5000 mit 50 ml-Dosiereinheit | Automatische Titratoren |
3550.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15362367
|
SI Analytics™
285225770 |
TitroLine 5000 mit 50 ml-Dosiereinheit | Automatische Titratoren |
3320.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15398293
|
SI Analytics™
285225780 |
TL 5000/20 M2 | Automatische Titratoren |
3550.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hochauflösender pH/mV-Messeingang für pH-, ORP-, Silber- und weitere mV-Elektroden
- PH/mV-Eingang mit Elektrodenbuchse nach DIN 19 262 oder zusätzlich mit BNC-Buchseneinsatz (Z 860)
- PT 1000 und NTC 30 Temperaturmesseingang (Buchse 2 x 4 mm) für den automatische Temperaturausgleich
- Vorinstallierte Standardmethoden für FOS/TAC, Alkalinität, Gesamtsäure in Getränken, Chlorid
- Gerät wird mit den Tasten am Gerät selbst, dem Controller TZ 3880 und der optionalen PC-Tastatur (USB) bedient
- Grafikfähiges TFT-Display
- Lineare und dynamische Titration auf Äquivalenzpunkte
- Titration auf pH- und mV-Endpunkte
- Rühreranschluss: TM 50 Stromversorgung direkt über die Kolbenbürette
- Hochauflösender pH/mV-Messeingang für pH-, ORP-, Silber- und weitere mV-Elektroden
- Gleiche manuelle Titrations- und Dosierfunktion wie die Kolbenbürette Titronic™ 300
- Typische Anwendungen:
- pH-Wert, Alkalinität (p+m-Wert)
- FOS/TAC
- Kjeldahl Gesamtstickstoff
- Permanganant-Index und COD
- Chlorid im Abwasser
Certifications
CE-Kennzeichnung: EMC: 2004/108/EG, Sicherheit nach EG-Richtlinie 2006/95
Compliance
ISO 8655, Teil 6
Spezifikation
ISO 8655, Teil 6, CE-Zeichen: EMC: 2004/108/EG, Sicherheit nach EG-Richtlinie 2006/95 | |
Automatischer Titrator | |
Zur Bestimmung von: Chlorid in Abwasser, Permanganatindex und COD, Gesamtstickstoff nach Kjeldhal, FOS/TAC, pH-Wert und Alkalität | |
10 °C bis 40 °C | |
20,5 cm | |
100 bis 240 V |
1 x USB-A und 1 x USB-B, 2 x RS-232-C | |
Grafikfähiges TFT | |
Anzeigeauflösung: 0.005 bis 0.025 ml; Bürettenauflösung: 8000 | |
13,5 cm | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz, Leistungsaufnahme 30 VA | |
50/60 Hz |