Learn More
SI Analytics TitroLine 5000 mit 20 ml-Basis-Dosiereinheit
TitroLine™ 5000 mit 20 ml-Dosiereinheit mit Ag-Elektrode, ideal für den Einsatz in vielen Labor- und Forschungsumgebungen.
Marke:  SI Analytics 285225850
Artikelnummer. 15334408
  • 3635.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • TitroLine™ 5000 mit 20 ml-Dosiereinheit mit Ag-Elektrode
  • Automatische Titratoren TitroLine™ 5000
  • Sehr kompakter neuer Titrator für einfache Routinetitrierungen
  • Titrationen zu pH-, mV- und μA-Endpunkt (2 EP)
  • Titrationen zu einem Äquivalenzpunkt (pH und mV) mit dynamischer oder linearer Titration
Typische Anwendungen für TitroLine™ 5000:
  • Salzgehalt in Lebensmitteln (Käse, Sojasoße, Ketchup)
  • Gesamtsäure in Wein und Getränken
  • Stickstoff gemäß Kjeldahl
  • Chlorid in Trinkwasser und anderen Proben
  • Alkalinität (p + m-Wert)
  • FOS/TAC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TitroLine™5000 Tischtitrator
20 ml Basisdosiereinheit
TitroLine™5000
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SI Analytics TitroLine 5000 mit 20 ml-Basis-Dosiereinheit > Mit: 20 ml Basisdosiereinheit