Learn More
BRAND™ Titrette™ Digital Flaschenspitzen-Bürette
Die erste Flaschenaufsatz-Bürette, die die Fehlergrenzen der Klasse A für Glasbüretten erfüllt.
Marke: BRAND™ 4760451
957.99 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
18 μl (0.07 %) | |
Entfällt, da Gerät nach Soxhlet-Henkel arbeitet | |
According to Soxhlet-Henkel |
6 μl (0,025 %) | |
Ohne |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30