Learn More
SI Analytics™ Titronic™ 300 Kolbenbürette
Präzises Dosiergerät für dispensierbare Flüssigkeiten, Lösungsmittel und Titriermittel. SI Analytics™ TITRONIC™ 300 Kolbenbürette ist die perfekte motorbetriebene Bürette für manuelle Titrationen.
Marke:  SI Analytics™ 285225820
Artikelnummer. 15313465
  • 2290.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
Kolbenbürette
TITRONIC™ 300
• Motorbetriebene Bürette für manuelle Titration und präzises Dosierinstrument
• Kosteneffizient für Laboranwendungen, für die hohe Präzision und Flexibilität erforderlich sind
• Titration mit manuellem Controller (Maus) kann in fünf verschiedenen Schritten eingestellt werden, um Titrationsgeschwindigkeit und -genauigkeit zu optimieren
• Automatische Berechnung des Ergebnisses in verschiedenen Einheiten und Export an einen Drucker oder ein USB-Speichergerät
• Automatische Gewichtsaufzeichnung, wenn eine Waage angeschlossen ist
• Einstellbare Dosierung und Füllrate für jede Methode
• Die intelligente Füllfunktion prüft ohne vorherige Füllung, ob ein Dosierschritt machbar ist. So werden fehlerhafte Vorgänge während eines seriellen Dosierprozessesverringert.
• Anschluss an einen Rührer: TM 50, Stromversorgung direkt über Kolbenbürette
• Schnittstellen: 1 x USB-A und 1 x USB-B, 2 x RS232C
• Display: grafikfähiges TFT-Display
• Volumenanzeige: 0 bis 9999,99mL
• Displayauflösung: 0,005-0,025ml (abhängig von der Dosiereinheit)
• Dosiergeschwindigkeit: max. 100ml/min (mit 50ml-Einheit)
• Füllgeschwindigkeit: einstellbar auf min 30s bis 999s (Zeit gemäss dem Zylindervolumen)
• Dosiereinheiten: 20ml oder 50ml Dosiereinheit, austauschbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Titronic™ 300 Basic
Für Laboranwendungen mit hoher Präzision und Flexibilität
T 300/20 M2
10 °C bis 40 °C
20,5 cm
Grafikfähiges TFT
Magnetrührer
Anzeigeauflösung: 0.005 - 0.025 ml, Büretten-Auflösung: 8000
13,5 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Titronic™ 300 Kolbenbürette > Breite (metrisch): 13.5 cm