Learn More
SI Analytics™ Titrationsspitze
Die SI Analytics™ Titrationsspitze ist für die Befestigung an einem Titrator vorgesehen, um die Präzision bei der Titrationsanwendung zu erhöhen.
Marke: SI Analytics™ 285214265
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Spitze für Titrator
- Zur Verwendung mit der TITRONIC™ Serie und der TitroLine™ Serie
Spezifikation
0.8 mm | |
Titrationsspitze | |
180 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SI Analytics™ Titrationsspitze > Durchmesser: 0.8 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur