Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Automatisierungs-Setup-Kit
Das ProcartaPlex Automatisierungs-Setup-Kit ermöglicht das Einrichten, Testen und Validieren von Geräten zur Automatisierung wichtiger Schritte des ProcartaPlex 384-Well Assay-Protokolls.
Marke: Invitrogen™ EPX-SETUP-384
Beschreibung
- Das Kit ermöglicht die Einrichtung, das Testen und die Validierung von Geräten zur Automatisierung wichtiger Schritte des ProcartaPlex 384-Well Assay-Protokolls
- Umfasst die Handhabung von Flüssigkeiten und das Waschen von Platten, bevor ein tatsächlicher Test mit wertvollen Proben durchgeführt wird.
- Das Anwenderhandbuch beschreibt, wie ein automatisches Magnetplattenwaschgerät während des ProcartaPlex 384-Well-Assay-Workflows eingestellt und optimiert wird.
- Dadurch wird eine optimale Leistung gewährleistet und der Verlust von Beads vermieden.
- Jedes Kit enthält sechs Optimierungstests für das automatisierte Waschen von Magnetplatten
Das Kit enthält
- Automatisierungs-Setup-Beads (1x)
- 1x 200 ml Waschpuffer (10x)
- 1 Flasche Lesepuffer (1x)
- Klebefolie
- ProcartaPlex 384-Well-Platte mit flachem Boden
Spezifikation
Basic and Setup Kits | |
FLEXMAP 3D™ INTELLIFLEX™ | |
|
6 Tests | |
ProcartaPlex™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
451134-000 | Analysenzertifikat | 02/06/2025 | |
443618-000 | Analysenzertifikat | 08/05/2025 | |
439647-000 | Analysenzertifikat | 03/04/2025 | |
433968-000 | Analysenzertifikat | 06/12/2024 | EPX-SETUP-384 |
433097-000 | Analysenzertifikat | 03/12/2024 | EPX-SETUP-384 |