Learn More
MP Biomedicals™ Titertek™ Finnpipette™ Multistepper-Pipettenspitzen
Hydrophobe Spitzen mit sehr niedrigem Reibungskoeffizienten
Marke:  MP Biomedicals™ 0977943C2
137.75 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11489615
  • 145.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Speziell für die Titertek™ /Labsystems 8-Kanal Multistepper-Pipette
  • Aus reinem Polypropylen-Material
  • Enthält hydrophobe Filter mit Roboter-Kompatibilität (groß-Mikron) zur Vermeidung der Gerätekontaminationen
  • 96 Spitzen pro Gestell
  • Volumen: 1500 ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1500 μl
Natural
Polypropylen
Unsteril
Bulk
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
MP Biomedicals™ Titertek™ Finnpipette™ Multistepper-Pipettenspitzen > 1000/Pckg.