Learn More
Titan-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HCl-Lösung, 2 M, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10735911
Titan-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HCl-Lösung, 2 M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10735911
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 10735911
Marke: Fisher Chemical J/8110/08
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 11264
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 500 mL
Farbe Violett
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium solution 1000 ppm
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Titan-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HCl-Lösung, 2 M, Fisher Chemical >