Learn More
Titan-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HCl-Lösung, 2 M, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10611193 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Titanium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 2M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer 11264
Spezifikation
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
Farbe Violett
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium solution 1000 ppm
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Titan-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HCl-Lösung, 2 M, Fisher Chemical >