Learn More
Titankugel, 3.175 mm (0.125 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
76.55 CHF - 270.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Summenformel | Ti |
Molekulargewicht (g/mol) | 47.87 |
MDL-Nummer | MFCD00011264,MFCD00151301 |
InChI-Schlüssel | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
PubChem CID | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
IUPAC-Name | Titan |
SMILES | [Ti] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11384518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042389.09 |
10 g |
76.55 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11394518
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042389.18 |
50 g |
270.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
Titan |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Spezifikation
Titanium slug | |
7440-32-6 | |
Ti | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
Geruchsneutral | |
≈0,23 g/Slug |
3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
Titan | |
23963 | |
99.98% | |
≈0.23g/slug |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen