Learn More
Titansilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11382178
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titansilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382178
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11382178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013088.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12039-83-7 | Si2Ti | 104.037 g/mol
Titanium silicide is used in the semiconductor industry. It is also used in the fabrication of transistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12039-83-7
Summenformel Si2Ti
Molekulargewicht (g/mol) 104.037
MDL-Nummer MFCD00151541
InChI-Schlüssel DFJQEGUNXWZVAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium silicide, titanium disilicide, titanium silicide tisi2, titanium silicide, tisi, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
PubChem CID 6336889
IUPAC-Name Bis($l^{2}-silanyliden)Titan
SMILES [Si]=[Ti]=[Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium silicide
Schmelzpunkt 1760°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel TiSi2
UN-Nummer UN3178
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formelmasse 104.07
Reinheit (%) 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium silicide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Titanium silicide
Name des Produkts
Titansilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >