Learn More
Titanpulver, -100 Mesh, 99.4 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Titanium powder |
Farbe | Grau |
UN-Nummer | UN2546 |
Menge | 25 g |
Reinheit (%) | 99.4% |
Netzgröße | −100 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Pulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
Q26J010 | Analysenzertifikat | 01/05/2023 | 010383.22,010383.14,010383.36 |
U04I028 | Analysenzertifikat | 11/08/2022 | 010383.22,010386.D3,010383.14,010383.36 |
P02I042 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 010383.22,010386.D3,010383.14,010383.36 |
E02M12 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 010383.22,010386.D3,010383.14,010383.36 |
A05V027 | Analysenzertifikat | 12/11/2021 | 010383.22,010386.D3,010383.14,010383.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Titanium powder
- Gefahr
- Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
- H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
- H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P422-Inhalt in/unter aufbewahren.
- P420-Von anderen Materialien entfernt aufbewahren.