Learn More
Titan(IV)-sulfid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12039-13-3 | S2Ti | 111.99 g/mol
292.00 CHF - 1270.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12039-13-3 |
---|---|
Summenformel | S2Ti |
Molekulargewicht (g/mol) | 111.99 |
MDL-Nummer | MFCD00049598 |
InChI-Schlüssel | CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | titanium sulfide tis2, titanium disulfide, titanium iv sulfide, bis sulfanylidene titanium, titanium disulphide, titansulfid, titanium sulfide, tis2, titanium iv sulfide-ti, titanium disulfide, crystal |
PubChem CID | 61544 |
SMILES | S=[Ti]=S |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11357557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012826.06 |
5 g |
292.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11347557
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012826.14 |
25 g |
1270.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Titanium(IV) sulfide is used in solid lubricant, cathode material in rechargeable batteries, corrosion resistance alloys, solid-state lithium batteries, hybrid electric vehicles and plug-in electric vehicles. It is used in the synthesis of nanoclusters, nanodisks and nanotubes. It has high electrical conductivity. Titanium electrodes are used in chloralkali electrolysis, electrodialysis, galvanic technology, light bulbs, and bone pins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12039-13-3 | |
111.99 | |
CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N | |
61544 |
S2Ti | |
MFCD00049598 | |
titanium sulfide tis2, titanium disulfide, titanium iv sulfide, bis sulfanylidene titanium, titanium disulphide, titansulfid, titanium sulfide, tis2, titanium iv sulfide-ti, titanium disulfide, crystal | |
S=[Ti]=S |
Spezifikation
Titanium(IV) Sulfide | |
Pulver | |
S2Ti | |
titanium sulfide tis2, titanium disulfide, titanium iv sulfide, bis sulfanylidene titanium, titanium disulphide, titansulfid, titanium sulfide, tis2, titanium iv sulfide-ti, titanium disulfide, crystal | |
CFJRPNFOLVDFMJ-UHFFFAOYSA-N | |
Bis(sulfanyliden)titan | |
61544 | |
Moisture sensitive |
12039-13-3 | |
99.8%, metal basis | |
MFCD00049598 | |
Titanium(IV) sulfide is insoluble in water and moderately acid soluble. | |
S=[Ti]=S | |
111.99 | |
112.03 |
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen
P235+P410-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H252-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,2; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 234-883-0
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XR2460000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen