Learn More
Titan(IV)-sulfat, technisch, Lösung ≈15 % (w/v) Artikelnummer.: 10326250
Titan(IV)-sulfat, technisch, Lösung ≈15 % (w/v)
Artikelnummer. 10326250
1 L, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Artikelnummer. 10326250
Marke: Fisher Chemical T/1800/PB15
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 13693-11-3
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
MDL-Nummer 168084
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid, Titanium sulfate (Ti(SiO4)2)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Titan(IV)-sulfat, technisch, Lösung ≈15 % (w/v) >