Learn More
Titan(IV)-oxid, Rutil, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1317-80-2 | O2Ti | 79.87 g/mol
93.35 CHF - 1400.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1317-80-2 |
---|---|
Summenformel | O2Ti |
Molekulargewicht (g/mol) | 79.87 |
MDL-Nummer | MFCD00011269,MFCD00210650 |
InChI-Schlüssel | GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance |
PubChem CID | 26042 |
ChEBI | CHEBI:32234 |
IUPAC-Name | Dioxotitan |
SMILES | O=[Ti]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11306948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014631.09 |
10 g |
93.35 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11316948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014631.18 |
50 g |
342.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11326948
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014631.30 |
250 g |
1400.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Titanium(IV) oxide is used in paints, plastics, paper, and foods. It is used as a UV-resistant material. It shows useful applications in earth sciences. It is also useful in quantitative provenance studies. It is also useful for the photocatalytic applications. It is also useful in high temperature superconducting resonators. It is also used as a material in the memristor, a new electronic circuit element. It can be used for solar energy conversion based on dye, to cleave protein that contains the amino acid proline polymer, quantum dot sensitized nanocrystalline TiO2 solar cells using conjugated polymers as solid electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1317-80-2 | |
79.87 | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
26042 | |
Dioxotitan |
O2Ti | |
MFCD00011269,MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
CHEBI:32234 | |
O=[Ti]=O |
Spezifikation
2500°C to 3000°C | |
1830°C to 1850°C | |
1317-80-2 | |
Pulver | |
O2Ti | |
14,9472 | |
Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water. | |
O=[Ti]=O | |
79.87 | |
CHEBI:32234 | |
99.99% | |
4.23 g/mL |
Titanium(IV) oxide | |
Rutile | |
Weiß | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011269,MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxotitan | |
26042 | |
79.9 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H351
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
Gehäuse H351
missing translation for 'einecsNumber' : 215-282-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XR2275000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen