Learn More
Titan(IV)-oxid, Rutil, 99.5 % min. (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Titanium dioxide is used in paints, plastics, paper, and foods. It is used as a UV-resistant material. It shows useful applications in earth sciences. It is also useful in quantitative provenance studies. It is also useful for the photocatalytic applications. It is also useful in high temperature superconducting resonators. It is also used as a material in the memristor, a new electronic circuit element. It can be used for solar energy conversion based on dye, to cleave protein that contains the amino acid proline polymer, quantum dot sensitized nanocrystalline TiO2 solar cells using conjugated polymers as solid electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 2500°C to 3000°C |
Chemischer Name oder Material | Titanium(IV) oxide, rutile |
Schmelzpunkt | 1830°C to 1850°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% min (metals basis) |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot concentrated sulfuric acid,in hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water. |
Formelmasse | 79.9 |
Dichte | 4.23 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Z12K005 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 043047.A1,043047.30,043047.A7 |
X16K033 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | 043047.A1,043047.30,043047.A7 |
E17Z045 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 043047.A1,043047.30,043047.A7 |
P15I035 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 043047.A1,043047.30,043047.A7 |
A23Y028 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 043047.A1,043047.30,043047.A7 |
Sicherheit und Handhabung
- Titanium(IV) oxide, rutile
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Rutile