Learn More
Titan(IV)-oxid, Anatas, 99.6 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1317-70-0 | O2Ti | 79.87 g/mol
47.00 CHF - 157.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1317-70-0 |
---|---|
Summenformel | O2Ti |
Molekulargewicht (g/mol) | 79.87 |
MDL-Nummer | MFCD00011269,MFCD00210650 |
InChI-Schlüssel | GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance |
PubChem CID | 26042 |
ChEBI | CHEBI:32234 |
IUPAC-Name | Dioxotitan |
SMILES | O=[Ti]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11343238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036199.14 |
25 g |
47.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11333238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036199.22 |
100 g |
82.55 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11353238
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036199.36 |
500 g |
157.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Titanium(IV) oxide is used as UV-resistant cloth, skin protecting cream, face washing milk, cream milk, powder make-up. It is also used as photocatalyst, self-cleaning glass, self-cleaning ceramics, antibacterial material, air purification, sewage handling, chemical industry. It is widely utilized in cosmetics, sunscreen cream, natural white moisture protection cream, beauty and whitening cream, dawn and night cream, moistening refresher, vanishing cream, chemical fiber, plastics, printing ink coating. It is likewise utilized for improving the impressionability and opacity of the paper and used for producing titanium, ferrotitanium alloy, carbide alloy etc. in the metallurgical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1317-70-0 | |
79.87 | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
26042 | |
Dioxotitan |
O2Ti | |
MFCD00011269,MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
CHEBI:32234 | |
O=[Ti]=O |
Spezifikation
Titanium(IV) oxide | |
1317-70-0 | |
(Metallbasis) | |
TiO2 | |
14,9472 | |
Insoluble in water,dilute acids,organic acids,and dilute alkalis. | |
O=[Ti]=O | |
79.87 | |
CHEBI:32234 | |
99.6% | |
3.9 g/mL |
Anatase | |
Pulver | |
O2Ti | |
MFCD00011269,MFCD00210650 | |
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance | |
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxotitan | |
26042 | |
79.9 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H351
Kann vermutlich Krebs erzeugen.
GHS P Statement
P281-P201-P202-P308+P313-P405-P501a
Use personal protective equipment as required.
Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 215-280-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse BV6550000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen