Learn More
Titan(IV)-iodid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Titanium(IV) iodide, anhydrous is used in the CVD of titanium nitride films with optimized characteristics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Titanium(IV) iodide |
Schmelzpunkt | 150°C |
Namenshinweis | Anhydrous |
Physikalische Form | Klumpen, ampulliert unter Argon |
Menge | 10 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3260 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane,chloroform,carbon disulfide. |
Formelmasse | 555.52 |
Reinheit (%) | 99.9% |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Titan(IV)-iodid, wasserfrei, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur