Learn More
Titan(IV)-chlorid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
75.25 CHF - 447.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-45-0
MDL-Nummer MFCD00011267
InChI-Schlüssel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC-Name Titan(4+); Tetrachlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10184210
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
197231000
100 mL Glasflasche
75.25 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Add to basket
10767841
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
197232500
250 mL Glasflasche
159.00 CHF
250 Milliliter
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
10562164
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Acros
197230010
1 L Glasflasche
447.00 CHF
1 Liter
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
Specifications
Mehr anzeigen
Videos
Safety and Handling
Mehr anzeigen
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Titan(IV)-chlorid, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals