Learn More
Titan(IV)-chlorid, 1 M-Lösing in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15417915
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titan(IV)-chlorid, 1 M-Lösing in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417915
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 15417915
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31830.AE
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.667 g/mol
Activates pyrrolidines for improved conversion, via a modified Bouveault reaction, to the corresponding α,α-dimethylamines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Aktiviert Pyrrolidine für eine verbesserte Umwandlung über eine modifizierte Bouveault-Reaktion in die entsprechenden α, α-Dimethylamine
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
Chemische Identifikatoren
CAS 7550-45-0
Summenformel Cl4Ti
Molekulargewicht (g/mol) 189.667
MDL-Nummer MFCD00011267
InChI-Schlüssel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 160960
IUPAC-Name Titan(4+); Tetrachlorid
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) chloride
Menge 100 mL
Strukturformel TiCl4
UN-Nummer UN2922
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 189.69
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in dichloromethane
Empfindlichkeit Moisture sensitive; May form a precipitate
Dichte 1.365
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10247652 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/08/2023 Catalog NumberH31830.AE,H31830.AP
Chargennummer10239990 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberH31830.AE,H31830.AP
Chargennummer10170914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH31830.AE,H31830.AP
Chargennummer10222303 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH31830.AE,H31830.AP
Chargennummer10202020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH31830.AE,H31830.AP
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Dichloromethane, Titanium tetrachloride
Name des Produkts
Titan(IV)-chlorid, 1 M-Lösing in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals >