Learn More
Titan(IV)-bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364507
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titan(IV)-bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364507
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11364507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039592.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-68-6
Summenformel TiBr4
MDL-Nummer MFCD00011265
Spezifikation
Siedepunkt 233°C
Chemischer Name oder Material Titanium(IV) bromide
Schmelzpunkt 39°C
Farbe Orange
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in absolute alcohol. Decomposes in waterSoluble in chlorocarbons,benzene and alcohol.
Formelmasse 367.54
Geruch Acrid
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.6
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY03H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2023 Catalog Number039592.09,039592.18
ChargennummerX26H043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number039592.09
ChargennummerC28N13 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039592.09
ChargennummerF22S011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039592.09
ChargennummerQ03D047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number039592.09
Name des Produkts
Titan(IV)-bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >