Learn More
Titan(III)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364889
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titan(III)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364889
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11364889
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 077127.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1344-54-3 | O3Ti2 | 143.731 g/mol
Titanium(III) oxide is used to study the bioacceptability of medical implant surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-54-3
Summenformel O3Ti2
Molekulargewicht (g/mol) 143.731
MDL-Nummer MFCD00036278
InChI-Schlüssel GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iii oxide, oxo oxotitaniooxy titanium, oxo-oxotitaniooxy titanium, titanium sesquioxide, titatnum iii oxide, ti2o3 nanoparticle, ti2o3, titanium oxide ti2o3, titanium iii oxide nanoparticle, titanium iii oxide trace metals basis 50g
PubChem CID 123111
IUPAC-Name Oxo(oxotitaniooxy)titan
SMILES O=[Ti]O[Ti]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium (III) oxide
Schmelzpunkt 2130°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 143.8
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.6 g/mL
Name des Produkts
Titan(III)-oxid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >