Learn More
Titan(III)-chlorid, 20 % (w/w) Lösung in 2-N-Salzsäure, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 429151000
140.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Titanium(III) chloride | |
Violett | |
100 mL | |
TiCl3 | |
15, 9637 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether | |
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3] | |
154.22 | |
∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis) | |
1.2000g/mL |
7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
Flüssigkeit | |
Cl3Ti | |
MFCD00011266 | |
Titanous chloride | |
YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K | |
titanium(3+) trichloride | |
154.26 | |
AcroSeal™ Glasflasche |
Sicherheit und Handhabung
- Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Titanium trichloride, Hydrochloric acid,Phosphoric acid