Learn More
Titan(II)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Titanium(II) oxide associated with vanadium oxide forms a transition-metal-oxide monolayer catalyst, which is used in the selective oxidation and ammoxidation of alkylaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | >3000°C |
Chemischer Name oder Material | Titanium(II) Oxide |
Schmelzpunkt | 1700°C |
Physikalische Form | Klumpen |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.9%, metal basis |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in concentrated sulfuric acid,concentrated hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water,diluted sulfuric acid,hydrochloric acid,nitric acid and organic solvents. |
Formelmasse | 63.9 |
Dichte | 4.95 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y07K031 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | 042939.14,042939.36,042939.22 |
W13K032 | Analysenzertifikat | 23/09/2024 | 042939.14,042939.36,042939.22 |
P20K006 | Analysenzertifikat | 05/04/2024 | 042939.14,042939.36,042939.22 |
U24J009 | Analysenzertifikat | 21/09/2023 | 042939.14,042939.36,042939.22 |
C22Z019 | Analysenzertifikat | 13/06/2022 | 042939.14,042939.36,042939.22 |