Learn More
Titan(II)-hydrid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11379399
Zum Warenkorb hinzufügen
Titan(II)-hydrid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11379399
250 g
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11379399
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089183.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7704-98-5 | H2Ti
For preparation of titanium compounds and coatings, in formation of glass and ceramic seals, as a catalyst, for thermal storage, as a source for pure H{2}Titanium(II) hydride is widely utilized as an additive in the manufacturing of Alnico sintered magnets and in sintered powdered metals. It is used in the production of metal foam, powdered titanium metal and in pyrotechnics. It is involved in various applications such as ceramics, pyrotechnics and sports equipment. It is also used as a laboratory reagent and as a blowing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7704-98-5
Summenformel H2Ti
MDL-Nummer MFCD00151301
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium(II) Hydride
Schmelzpunkt 450°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99%, metal basis
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 49.92
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 3.9
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS17F015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number089183.30,089183.06,089183.18
ChargennummerT23K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number089183.30,089183.06,089183.18
ChargennummerT16K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog Number089183.30,089183.06,089183.18
ChargennummerY22J028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog Number089183.30,089183.06,089183.18
ChargennummerN26G030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2023 Catalog Number089183.30,089183.06,089183.18
Name des Produkts
Titan(II)-hydrid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >