Learn More
Titangranulat, 99.99 % (Metallbasis ohne Na und K), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314637
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titangranulat, 99.99 % (Metallbasis ohne Na und K), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314637
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11314637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039677.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium granules
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Na und K)
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Form Granulate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerS18K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Artikelnummer039677.30,039677.36,039677.09,039677.18
ChargennummerQ30K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2024 Artikelnummer039677.30,039677.36,039677.09,039677.18
ChargennummerX31J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Artikelnummer039677.30,039677.36,039677.09,039677.18
ChargennummerS14J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/06/2023 Artikelnummer039677.30,039677,039677.36,039677.18
ChargennummerQ20I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2022 Artikelnummer039677.30,039558.22,039558.14,039558.06,039677.09,039677.18
Name des Produkts
Titangranulat, 99.99 % (Metallbasis ohne Na und K), Thermo Scientific Chemicals >