Learn More
Titan-Gaze, 80 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.13 mm (0.005 Zoll), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15417315
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Titan-Gaze, 80 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.13 mm (0.005 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417315
75 x 75 mm
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Artikelnummer. 15417315
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046799.FL
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium gauze
Namenshinweis 80 mesh woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 80 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Drahtgewebe
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP14L055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 Catalog Number046799.FL,046799.GT
ChargennummerS24K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number046799.FL,046799.GT
ChargennummerM26K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number046799.FL,046799.GT
ChargennummerX20I008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog Number046799.FL,046799.GT
ChargennummerQ25I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2022 Catalog Number046799.FL,046799.GT
Name des Produkts
Titan-Gaze, 80 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.13 mm (0.005 Zoll), Thermo Scientific Chemicals >