Learn More
Titan-Gaze, 60 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.2 mm (0.009 Zoll), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15407325
Zum Warenkorb hinzufügen
Titan-Gaze, 60 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.2 mm (0.009 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407325
75 x 75 mm
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Artikelnummer. 15407325
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046828.FL
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-32-6
Summenformel Ti
Molekulargewicht (g/mol) 47.87
MDL-Nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-Schlüssel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-Name Titan
SMILES [Ti]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium gauze
Namenshinweis 60 mesh woven from 0.2mm (0.009 in.) dia. wire
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 60 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Drahtgewebe
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ25I046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2022 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
ChargennummerY19H029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
ChargennummerJ03Z030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
ChargennummerW18D024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
ChargennummerM09E024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number046828.HB,046828.GT,046828.FL
Name des Produkts
Titan-Gaze, 60 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.2 mm (0.009 Zoll), Thermo Scientific Chemicals >